1,1,2,2-Tetrachlortetrafluorcyclobutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6640-25G PC6640-5G
APOSPC6640-25GEA 385 CHF
APOSPC6640-25G APOSPC6640-5G
1,1,2,2-Tetrachlortetrafluorcyclobutan 97%
1,1,2,2-Tetrachlortetrafluorcyclobutan
Formel: C₄Cl₄F₄
MW: 265,85 g/mol
Siedepunkt: 131…133 °C
Melting Pt: 84…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039440
CAS-Nummer: 336-50-5
EINECS: 206-409-2