2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6582-25G PC6582-5G
APOSPC6582-25GEA 174 CHF
APOSPC6582-25G APOSPC6582-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Siedepunkt: 230…231 °C
Dichte: 1.854 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094395
CAS-Nummer: 176225-08-4
UN: 1759
ADR: 8 III