o,α,α,α-Tetrafluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: α,α,α,2-Tetrafluoroanisole, 2-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene, 1-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC6573-100G PC6573-25G PC6573-5G
APOSPC6573-100GEA 107 CHF
APOSPC6573-100G APOSPC6573-25G APOSPC6573-5G
o,α,α,α-Tetrafluoranisol 98%
o,α,α,α-Tetrafluoranisol
Formel: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236322
CAS-Nummer: 2106-18-5
UN: 1993
ADR: 3,II