4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC6571-25G PC6571-5G
APOSPC6571-25GEA 506 CHF
APOSPC6571-25G APOSPC6571-5G
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
4-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Siedepunkt: 245…246 °C
Dichte: 1.433 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094390
CAS-Nummer: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II