1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6526-25G
PC6526-5G
APOSPC6526-25GEA
567
CHF
APOSPC6526-25G
APOSPC6526-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate
Formel:
C₁₂H₁₁F₁₃O₂ MW: 434,2 g/mol Siedepunkt: 92 °C/14mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862031 CAS-Nummer: 242812-05-1 |