Natriumfluorid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6466B-1G
PC6466B-25G
APOSPC6466B-1GEA
26.4
CHF
APOSPC6466B-1G
APOSPC6466B-25G
Natriumfluorid 99.99%
Sodium fluoride
Formel:
NaF Melting Pt: 988 °C Dichte: 2.78 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS-Nummer: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1,III |