Natriumchlordifluoracetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
PC6460-100G PC6460-25G PC6460-500G
APOSPC6460-100GEA 69.6 CHF
APOSPC6460-100G APOSPC6460-25G APOSPC6460-500G
Natriumchlordifluoracetat 97%
Natriumchlordifluoracetat
Formel: C₂ClF₂NaO₂
MW: 152,46 g/mol
Melting Pt: 195…198 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064771
CAS-Nummer: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0