1-Brom-3,5-difluor-4-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-iodobenzene
PC6449-100G PC6449-25G PC6449-5G
APOSPC6449-100GEA 198 CHF
APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G APOSPC6449-5G
1-Brom-3,5-difluor-4-iodbenzol 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,8854 g/mol
Melting Pt: 41…42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861126
CAS-Nummer: 160976-02-3