1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6438-1G PC6438-25G PC6438-5G
APOSPC6438-1GEA 48.8 CHF
APOSPC6438-1G APOSPC6438-25G APOSPC6438-5G
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Formel: C₆H₃F₁₁O
MW: 300.07 g/mol
Siedepunkt: 87.5 °C
Dichte: 1.5844 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411203
CAS-Nummer: 1000-28-8