Silberhexafluoroantimonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6390-1G PC6390-25G PC6390-5G
APOSPC6390-1GEA 27.9 CHF
APOSPC6390-1G APOSPC6390-25G APOSPC6390-5G
Silberhexafluoroantimonat 98%
Silberhexafluoroantimonat
Lewis acid catalyst for electrophilic halogenation of alkenes, can also promote rearrangements of 3-bromoflavanones to isoflavanones, ask for references
Formel: AgF₆Sb
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003401
CAS-Nummer: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8,II