3-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6385-25G
PC6385-5G
PC6385-10G
APOSPC6385-25GEA
101
CHF
APOSPC6385-25G
APOSPC6385-5G
APOSPC6385-10G
3-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₂O Melting Pt: 46…49 °C Flash-Pt: 102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631323 CAS-Nummer: 190011-87-1 |