Silver heptafluorobutyrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6384-1G PC6384-25G PC6384-5G
APOSPC6384-1GEA 0 CHF
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G APOSPC6384-5G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Formel: C₄AgF₇O₂
Melting Pt: 292…294 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064197
CAS-Nummer: 3794-64-7
EINECS: 223-266-1