Silberfluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6370-5G PC6370-25G PC6370-1G
APOSPC6370-5GEA 95.8 CHF
APOSPC6370-5G APOSPC6370-25G APOSPC6370-1G
Silberfluorid 98%
Silberfluorid
Soft (mild) fluorinating agent for selective fluorination. Alkyl fluorides may be prepared by halex reactions. AgF & I2 or Br2 will trans-fluoro halogenate alkenes.
Formel: AgF
Siedepunkt: 1159 °C
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 5.852 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003410
CAS-Nummer: 7775-41-9
UN: 3260
ADR: 8,II