2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6361-1G
PC6361-5G
PC6361-25G
APOSPC6361-1GEA
34.8
CHF
APOSPC6361-1G
APOSPC6361-5G
APOSPC6361-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08282785 CAS-Nummer: 402-17-5 |