2-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6358-1G PC6358-5G
APOSPC6358-1GEA 147 CHF
APOSPC6358-1G APOSPC6358-5G
2-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₃
MW: 223,917 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11045053
CAS-Nummer: 881402-25-1