5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC6347-25G PC6347-5G PC6347-1G
APOSPC6347-25GEA 229 CHF
APOSPC6347-25G APOSPC6347-5G APOSPC6347-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631353
CAS-Nummer: 654-98-8