Scandium(III)fluorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6343R-10G
PC6343R-5G
APOSPC6343R-10GEA
546
CHF
APOSPC6343R-10G
APOSPC6343R-5G
Scandium(III)fluorid 99,9%
Scandium(III)fluorid
Formel:
F₃Sc MW: 101.95 g/mol Siedepunkt: 1527 Melting Pt: 1515 °C Dichte: 2.5 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016325 CAS-Nummer: 13709-47-2 EINECS: 237-255-4 UN: 3288 ADR: 6.1 III |