5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
PC6317-1G PC6317-500MG
APOSPC6317-1GEA 612 CHF
APOSPC6317-1G APOSPC6317-500MG
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₆H₃ClF₃N₃
MW: 209.56 g/mol
Melting Pt: 84…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00140981
CAS-Nummer: 219568-17-9