1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC6304-1G PC6304-10G PC6304-5G
APOSPC6304-1GEA 261 CHF
APOSPC6304-1G APOSPC6304-10G APOSPC6304-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₈H₆F₃N₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505006
CAS-Nummer: 1210732-94-7