Kaliumhexafluorosilicat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Potassium fluorosilicate
PC6294-1KG PC6294-5KG
APOSPC6294-1KGEA 272 CHF
APOSPC6294-1KG APOSPC6294-5KG
Kaliumhexafluorosilicat 98%
Potassium hexafluorosilicate
Formel: F₆K₂Si
Dichte: 2.665 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040666
CAS-Nummer: 16871-90-2
UN: 2655
ADR: 6.1,III