N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
alpha,N-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
PC6293-1G
PC6293-250MG
APOSPC6293-1GEA
278
CHF
APOSPC6293-1G
APOSPC6293-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₃ClFN MW: 189,66 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07838464 CAS-Nummer: 574731-02-5 |