5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6270-1G PC6270-5G PC6270-10G PC6270-25G
APOSPC6270-1GEA 21.1 CHF
APOSPC6270-1G APOSPC6270-5G APOSPC6270-10G APOSPC6270-25G
5-Chloro-2,4-difluoroaniline 97%
5-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C6H4ClF2N
MW: 163,5525 g/mol
Melting Pt: 50…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06808806
CAS-Nummer: 348-65-2