Kaliumfluorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6267S-100G PC6267S-250G PC6267S-500G
APOSPC6267S-100GEA 112 CHF
APOSPC6267S-100G APOSPC6267S-250G APOSPC6267S-500G
Kaliumfluorid, wasserfrei 99%
Potassium fluoride
Formel: KF
MW: 58,1 g/mol
Siedepunkt: 1505 °C
Melting Pt: 858 °C
Dichte: 2.48 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III