2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6247-1G PC6247-5G PC6247-25G
APOSPC6247-1GEA 87 CHF
APOSPC6247-1G APOSPC6247-5G APOSPC6247-25G
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂FN
Melting Pt: 54…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699709
CAS-Nummer: 103999-77-5