8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC6241-1G PC6241-5G
APOSPC6241-1GEA 27.9 CHF
APOSPC6241-1G APOSPC6241-5G
8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Melting Pt: 174…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134577
CAS-Nummer: 23779-96-6