Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Phenyl(trifluoromethyl)sulphane, alpha,alpha,alpha-Trifluorothioanisole, (Trifluoromethylthio)benzene
PC6229-25G PC6229-5G
APOSPC6229-25GEA 296 CHF
APOSPC6229-25G APOSPC6229-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Formel: C₇H₅F₃S
MW: 178,17 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C
Dichte: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 37 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040839
CAS-Nummer: 456-56-4
EINECS: 207-270-0
UN: 1993
ADR: 3,III