N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
PC6227-25G PC6227-5G PC6227-100G
APOSPC6227-25GEA 29.7 CHF
APOSPC6227-25G APOSPC6227-5G APOSPC6227-100G
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin 98%
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin
Formel: C₈H₅F₆NO₄S₂
MW: 357,25 g/mol
Melting Pt: 101…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000404
CAS-Nummer: 37595-74-7