Tris(perfluorbutyl)amin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 106 CHF
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
Tris(perfluorbutyl)amin
Tris(perfluorbutyl)amin
Formel: C₁₂F₂₇N
Siedepunkt: 170…180 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1