1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluoro-1-tetradecanol, 1H,1H-Perfluoro-1-tetradecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluor-1-tetradecanol
PC6218J-1G PC6218J-25G PC6218J-5G
APOSPC6218J-1GEA 27.9 CHF
APOSPC6218J-1G APOSPC6218J-25G APOSPC6218J-5G
1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol 96%
1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol
Formel: C₁₄H₃F₂₇O
MW: 700,13 g/mol
Siedepunkt: 211 °C/100mmHg
Melting Pt: 125…126 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153264
CAS-Nummer: 15622-57-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III