2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC6207-100MG
PC6207-250MG
APOSPC6207-100MGEA
34.8
CHF
APOSPC6207-100MG
APOSPC6207-250MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅HCl₂F₃N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13176599 CAS-Nummer: 785777-98-2 |