4-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6204-100G
PC6204-25G
PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA
177
CHF
APOSPC6204-100G
APOSPC6204-25G
APOSPC6204-5G
4-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure 98%
4-((Trifluormethyl)thio)benzoesäure
Formel:
C₈H₅F₃O₂S MW: 222.19 g/mol Melting Pt: 159…163 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00040906 CAS-Nummer: 330-17-6 |