3-Fluor-5-hydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6191-1G PC6191-5G PC6191-10G
APOSPC6191-1GEA 26.2 CHF
APOSPC6191-1G APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G
3-Fluor-5-hydroxybenzoesäure 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,1112 g/mol
Melting Pt: 214…215 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11846515
CAS-Nummer: 860296-12-4