3-Brom-5-methylbenzotrifluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
PC6188-10G PC6188-5G PC6188-1G
APOSPC6188-10GEA 73.1 CHF
APOSPC6188-10G APOSPC6188-5G APOSPC6188-1G
3-Brom-5-methylbenzotrifluorid 99%
3-Brom-5-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₆BrF₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631585
CAS-Nummer: 86845-28-5