4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6174-1G
PC6174-250MG
APOSPC6174-1GEA
358
CHF
APOSPC6174-1G
APOSPC6174-250MG
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₃ MW: 283.21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10703523 CAS-Nummer: 1086379-75-0 |