1-Bromperfluoroctan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC6167-25GEA 66.3 CHF
APOSPC6167-25G APOSPC6167-5G APOSPC6167-100G
1-Bromperfluoroctan 98%
1-Bromperfluoroctan
Formel: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
MW: 498,96 g/mol
Siedepunkt: 141…143 °C
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042082
CAS-Nummer: 423-55-2
EINECS: 207-028-4