2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6159-1G PC6159-500MG
APOSPC6159-1GEA 323 CHF
APOSPC6159-1G APOSPC6159-500MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111687
CAS-Nummer: 73221-12-2