4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC6156-1G PC6156-500MG PC6156-5G
APOSPC6156-1GEA 248 CHF
APOSPC6156-1G APOSPC6156-500MG APOSPC6156-5G
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₇FN₂OS
MW: 210,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11643395
CAS-Nummer: 1098351-44-0