6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC6151-1G PC6151-500MG
APOSPC6151-1GEA 248 CHF
APOSPC6151-1G APOSPC6151-500MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
MW: 220.58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04619561
CAS-Nummer: 189116-20-9
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable