1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6147-100G PC6147-250G PC6147-25G
APOSPC6147-100GEA 73.8 CHF
APOSPC6147-100G APOSPC6147-250G APOSPC6147-25G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol 97+%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol
Formel: C₈H₅F₁₃O
Siedepunkt: 91…93 °C/36mmHg
Dichte: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042143
CAS-Nummer: 647-42-7
EINECS: 211-477-1