1H,1H-Pentatriacontafluor-1-octadecanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-octadecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol
PC6137-1G PC6137-250MG
APOSPC6137-1GEA 418 CHF
APOSPC6137-1G APOSPC6137-250MG
1H,1H-Pentatriacontafluor-1-octadecanol 95%
1H,1H-Pentatriacontafluor-1-octadecanol
Formel: C₁₈H₃F₃₅O
MW: 900,17 g/mol
Siedepunkt: 211 °C/100mmHg
Melting Pt: 152…156 °C
Dichte: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236627
CAS-Nummer: 242142-82-1