4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-2-nitro-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzotrifluoride
PC6111-1G
PC6111-500MG
APOSPC6111-1GEA
645
CHF
APOSPC6111-1G
APOSPC6111-500MG
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂Si MW: 302,33 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12827775 CAS-Nummer: 1186405-13-9 |