4-Chlor-2-iod-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-2-chloro-4-iodobenzotrifluoride
PC6061-1G
PC6061-500MG
PC6061-5G
APOSPC6061-1GEA
262
CHF
APOSPC6061-1G
APOSPC6061-500MG
APOSPC6061-5G
4-Chlor-2-iod-5-(trifluormethyl)anilin
4-Chlor-2-iod-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄ClF₃IN MW: 321.466 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12827773 CAS-Nummer: 852569-36-9 |