1-Iodperfluorheptan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Perfluoroheptyl iodide
PC6060-1G PC6060-25G PC6060-5G PC6060-100G
APOSPC6060-1GEA 0 CHF
APOSPC6060-1G APOSPC6060-25G APOSPC6060-5G APOSPC6060-100G
1-Iodperfluorheptan 97%
1-Iodperfluorheptan
Formel: C₇F₁₅I
MW: 495,96 g/mol
Siedepunkt: 137…138 °C
Dichte: 2.01 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013712
CAS-Nummer: 335-58-0