Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6051-1G PC6051-5G
APOSPC6051-1GEA 149 CHF
APOSPC6051-1G APOSPC6051-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃O₂S
MW: 274,26 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11100109
CAS-Nummer: 1209178-96-0