5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
PC6046-5G PC6046-1G PC6046-25G
APOSPC6046-5GEA 114 CHF
APOSPC6046-5G APOSPC6046-1G APOSPC6046-25G
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile
Formel: C₆H₂BrFN₂
MW: 200,9959 g/mol
Melting Pt: 95…100 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07375030
CAS-Nummer: 886373-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III