N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC6045-1GEA 17.6 CHF
APOSPC6045-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Melting Pt: 75…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672522
CAS-Nummer: 114873-01-7