(3,5-Difluor-4-methoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC6037-1G PC6037-5G PC6037-10G PC6037-25G
APOSPC6037-1GEA 170 CHF
APOSPC6037-1G APOSPC6037-5G APOSPC6037-10G APOSPC6037-25G
(3,5-Difluor-4-methoxyphenyl)essigsäure 98%
(3,5-Difluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₈F₂O₃
MW: 202.15 g/mol
Melting Pt: 85…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115919
CAS-Nummer: 886498-74-4