(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (R)-2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
PC6022-1G PC6022-5G
APOSPC6022-1GEA 31.4 CHF
APOSPC6022-1G APOSPC6022-5G
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formel: C₄H₅F₃O₃
Siedepunkt: 189 °C
Melting Pt: 108…110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095400
CAS-Nummer: 44864-47-3
UN: 3261
ADR: 8,III