1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6003-1G PC6003-25G PC6003-5G
APOSPC6003-1GEA 31.4 CHF
APOSPC6003-1G APOSPC6003-25G APOSPC6003-5G
1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen 97%
1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen
Formel: C₁₂H₃F₂₁
MW: 546,12 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C/14mmHg
Dichte: 1.711 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042346
CAS-Nummer: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3