2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5999-1G PC5999-250MG
APOSPC5999-1GEA 191 CHF
APOSPC5999-1G APOSPC5999-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Melting Pt: 309…310 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202890
CAS-Nummer: 241154-08-5